Läs mer
Läs mer
Water with 0.1% Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2.5 L
4 L
5 L
Förpackningsstorlek
2.5 L
4 L
5 L
Beskrivning
- Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Pre-mixed for ease-of-use
- Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
- Formic acid (FA); common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
- FA is also known to improve the peak shapes of resulting separation
Specifikationer
Specifikationer
| Grade | LC-MS |
| Quantity | 5 L |
| Form | Liquid |
| Reagent Type | Solvent Mixture |
| For Use With | Liquid Chromatography, Mass Spectrometry |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering