Learn More
Alfa Aesar™ Triisopropylphosphine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ 041684.09
Overige gegevens : CAS : 6476-36-4 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 2845 Chem class : 4.2 Pack group : I
Aantal 10g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401727
  • € 393.00 / 10 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Triisopropylphosphine
6476-36-4
MFCD00015029
UN2845
Specificatie
Triisopropylphosphine
−17° (1°F)
Pungent
176° to 178°C
6476-36-4
Liquid
C9H21P
UN2845
CC(C)P(C(C)C)C(C)C
80969
0.839g/mL
160.24
Air Sensitive
10g
1.4670
98%
MFCD00015029
IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
160.241