missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRIM24 Monoclonal Antibody (OTI1D1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA802792
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The protein encoded by this gene mediates transcriptional control by interaction with the activation function 2 (AF2) region of several nuclear receptors, including the estrogen, retinoic acid, and vitamin D3 receptors. The protein localizes to nuclear bodies and is thought to associate with chromatin and heterochromatin-associated factors. The protein is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains - a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2 - and a coiled-coil region. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.Spezifikation
| TRIM24 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O15164 | |
| TRIM24 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 706-1016 of human TRIM24 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1D1 | |
| Unconjugated | |
| TRIM24 | |
| PTC6, RNF82, TF1A, TIF1, TIF1A, TIF1ALPHA, hTIF1 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 8805 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur