Learn More
TRIM26 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-47595-25ul
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 18693986
  • € 280.00 / 25µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
TRIM26 Polyclonal specifically detects TRIM26 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
TRIM26
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Acid finger protein, AFP, RNF95RING finger protein 95, tripartite motif containing 26, tripartite motif-containing protein 26, widely expressed acid zinc finger protein, Zinc finger protein 173, ZNF173tripartite motif-containing 26
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
TRIM26
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FKKENIRPVWQLASLVENIERLKVDKGRQPGEVTREQQDAKLCERHREKLHYYCEDDGKLLCVM
25 μL
Zinc Finger
7726
Human
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only