missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRIM37 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-59820AF594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TRIM37 Polyclonal antibody specifically detects TRIM37 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Especificaciones
| TRIM37 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| EC 6.3.2.-, KIAA0898Tripartite motif-containing protein 37, Mulibrey nanism protein, MULRING-B-box-coiled-coil protein, POB1E3 ubiquitin-protein ligase TRIM37, TEF3, tripartite motif containing 37, tripartite motif-containing 37 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 850 and 900 of human tripartite motif-containing 37 using the numbering given in entry NP_056109.1 (GeneID 4591). | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 4591 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido