Learn More
TRIM44 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 624.00
Specifications
Antigen TRIM44
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18209353
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-55318
100 μL
€ 624.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18687197
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-55318-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
TRIM44 Polyclonal specifically detects TRIM44 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
TRIM44
Polyclonal
Rabbit
Human
DIPBMGC3490, HSA249128, MC7, Protein DIPB, tripartite motif containing 44, tripartite motif-containing 44, tripartite motif-containing protein 44
TRIM44
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
54765
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LVERLKFKSSDPKVTRDQMKMFIQQEFKKVQKVIADEEQKALHLVDIQEAMATAHVTEILADIQSHMDRLMTQMAQAKEQLDTSNESAEPKAEGDEEGPSGA
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt