Learn More
Trimethylsilanol, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 458570050
Overige gegevens : CAS : 1066-40-6 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15545286
  • € 31.90 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1066-40-6
90.197
trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
hydroxy(trimethyl)silane
C3H10OSi
AAPLIUHOKVUFCC-UHFFFAOYSA-N
66110
C[Si](C)(C)O
Specificatie
Trimethylsilanol
4°C
0.814
-12.0°C
1066-40-6
(CH3)3SiOH
Solubility in water: 0.995g/L.
C[Si](C)(C)O
90.197
90.2
0.8140g/mL
Authentic
98.0°C
5g
C3H10OSi
trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
AAPLIUHOKVUFCC-UHFFFAOYSA-N
hydroxy(trimethyl)silane
66110
≥97.5% (GC)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Trimethylsilanol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.