Learn More
Triphenylmethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17933616
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
17933616 100 mg 100mg
17900476 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17933616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0173.04
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triphenylmethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Triphenylmethanol
CAS 76-84-6
Analyte or Component Names Triphenylmethanol
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C19 H16 O
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Losartan Potassium Imp. G (EP), Losartan Imp. G (EP), Zidovudine Imp. D (EP), Triphenylmethanol, Triphenylmethanol, Ph Eur Zidovudine Impurity D, Losartan Potassium Impurity G, Zidovudine Impurity D, Losartan Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name triphenylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 260.33
Quantity 100 mg
Formula Weight 260.1201 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.