Learn More
Alfa Aesar™ Tripotassium citrate monohydrate, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ 045038.36
Overige gegevens : CAS : 6100-05-6 Gewicht : 0.50000kg
Aantal 500g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402117
  • € 24.00 / 500 gram
Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Tripotassium citrate monohydrate
C6H7K3O8
14,7623
6100-05-6
MFCD00150442
Citric acid tripotassium salt monohydrate; Potassium citrate tribasic monohydrate
Specificatie
Tripotassium citrate monohydrate
6100-05-6
97%
MFCD00150442
Citric acid tripotassium salt monohydrate; Potassium citrate tribasic monohydrate
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
2735208
1.98g/mL
500g
324.42 (306.41 Anhydrous)
Lump/Granular
C6H7K3O8
14,7623
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
324.409
CHEBI:64746
230°C (dec.)