Learn More
Triricinolein, TRC
Artikelnummer. 30138339
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30138339 50 mg 50mg
30135000 100 mg 100mg
30005619 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138339 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT90205050MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2540-54-7
Molecular Formula C57H104O9
Molecular Weight (g/mol) 933.43
Synonym (9Z,9'Z,9' 'Z,12R,12'R,12' 'R)- (9CI)-12-Hydroxy-1,2,3-propanetriyl Ester 9-Octadecenoic Acid, 12-Hydroxy-1,2,3-propanetriyl Ester 9-Octadecenoic Acid Stereoisomer, (6CI,7CI,8CI)-Tri-Ricinolein, 1,2,3-Tris[((9Z,12R)-12-hydroxy-9-octadecenoyl)oxy]propane, Geopon GO 13, Glycerin triricinoleate, Glycerol triricinoleate, Glyceryl triricinoleate, NSC 93749, Ricinoleic acid triglyceride, Ricinoleic triglyceride
IUPAC Name 2,3-bis[[(Z,12R)-12-hydroxyoctadec-9-enoyl]oxy]propyl (Z,12R)-12-hydroxyoctadec-9-enoate
SMILES CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C[C@H](O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C[C@H](O)CCCCCC
Tekniske data
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b34-25-,35-26-,36-27-/t51-,52-,53-/m1/s1
Formula Weight 932.768
Chemical Name or Material Triricinolein
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.