Learn More
TrkA Antibody (994307), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB1752I
Product Code. 18500796
  • € 650.00 / 0.10mL
Description
TrkA Monoclonal antibody specifically detects TrkA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TrkA
Monoclonal
Janelia Fluor 549
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF
994307
Flow Cytometry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
DKFZp781I14186, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MTChigh affinity nerve growth factor receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1, p140-TrkA, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, Trk-A, TRKAOncogene TRK, TRKTRK1, tyrosine kinase receptor A
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TrkA, Ala33-Glu407, Accession # P04629
0.1 mL
Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Neuroscience, Protein Kinase
4914
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Documents
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado