Få mere at vide
TRMT2B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16810335 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
20 μL
150 μL
Pakningsstørrelse:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
16810335 20 μL 20µL
16800335 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16810335 Leverandør Proteintech Leverandørnr. 207671AP20UL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
Probable S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase that catalyzes the formation of 5-methyl-uridine at position 54 (m5U54) in all tRNA. May also have a role in tRNA stabilization or maturation.
Tekniske data
Antigen TRMT2B
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.29 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene TRMT2B
Gene Accession No. Q96GJ1
Gene Alias CXorf34, TRM2 homolog, TRMT2B
Gene Symbols TRMT2B
Host Species Rabbit
Immunogen TRMT2B Fusion Protein Ag14750
Purification Method Antigen Affinity Chromatography
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 79979
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.