Learn More
Invitrogen™ TROP2 Monoclonal Antibody (A5E5)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA544976
Product Code. 17840466
  • € 481.00 / 100µL
Beschreibung
Beschreibung
TROP2 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow
TROP2 is a carcinoma-associated antigen defined by the monoclonal antibody GA733. This antigen is a member of a family including at least two type I membrane proteins. It transduces an intracellular calcium signal and acts as a cell surface receptor. Mutations of its gene result in gelatinous drop-like corneal dystrophy, an autosomal recessive disorder characterized by severe corneal amyloidosis leading to blindness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TROP2
Monoclonal
2 mg/mL
TBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
P09758
TACSTD2
Recombinant protein within human TROP2 aa 1-274/323 (Extracellular).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
A5E5
Unconjugated
TACSTD2
40kD glycoprotein, identified by monoclonal antibody GA733; C80403; cell surface glycoprotein TROP2; cell surface glycoprotein Trop-2; EGP1; EGP-1; epithelial glycoprotein-1; GA733; GA7331; GA733-1; gastrointestinal tumor-associated antigen GA7331; GP50; Ly97; lymphocyte antigen 97; M1S1; Membrane component chromosome 1 surface marker 1; membrane component, chromosome 1, surface marker 1; pancreatic carcinoma marker protein GA7331; pancreatic carcinoma marker protein GA733-1; parturition-related protein 1; Prp1; TACD2; TACSTD2; Trop2; truncated TACSTD2; tumor-associated calcium signal transducer 2; tunor-associated calcium signal transducer 2
Mouse
Protein G
RUO
4070
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt