Läs mer
Läs mer
Tropomodulin 2 Antibody (SR1682), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 338.00 - € 449.00
Specifikationer
| Antigen | Tropomodulin 2 |
|---|---|
| Clone | SR1682 |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18609094
|
Novus Biologicals
NBP3-22282-100ul |
100 μg |
€ 449.00
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18670784
|
Novus Biologicals
NBP3-22282-50ul |
50 μg |
€ 338.00
50µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivning
Tropomodulin 2 Monoclonal antibody specifically detects Tropomodulin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ImmunoprecipitationSpecifikationer
| Tropomodulin 2 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| MGC39481, Neuronal tropomodulin, N-Tmod, NTMODtropomodulin-2, tropomodulin 2 (neuronal) | |
| A synthesized peptide derived from human Tropomodulin 2 (Uniprot #: Q9NZR1) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1682 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 29767 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel