missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRRAP Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-58810G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TRRAP Polyclonal antibody specifically detects TRRAP in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| TRRAP | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| 350/400 kDa PCAF-associated factor, FLJ10671, PAF350/400, PAF400STAF40, Tra1, Tra1 homolog, transformation/transcription domain-associated protein, TR-AP | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 3275 and 3325 of human transformation/transcription domain-associated protein using the numbering given in entry AAD04629.1 (GeneID 8295). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Protein Kinase | |
| 8295 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu