Learn More
Invitrogen™ TrxR2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB4925), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
€ 207.00 - € 562.00
Tekniske data
Antigen TrxR2
Clone 23GB4925
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Conjugate Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
30088912
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA553834
100 μL
€ 562.00
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
30089231
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA553835
20 μL
€ 207.00
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
TrxR2 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects TrxR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
TrxR2
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9NNW7
10587
IgG
Affinity chromatography
Antibody
23GB4925
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
AA118373; ESTM573010; KIAA1652; Selenoprotein Z; SelZ; TGR; thioredoxin reductase 2; thioredoxin reductase 2, mitochondrial; thioredoxin reductase 3; thioredoxin reductase beta; thioredoxin reductase TR3; TR; TR beta; TR3; TR-BETA; Trxr2; Trxrd2; TXNRD2
A synthesized peptide derived from human TXNRD2 (50-100AA).
Primary
-20°C
TXNRD2
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.