Learn More
Tryptase gamma-1/TPSG1 Antibody (OTI1E11), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-74649DL594
Product Code. 18405636
  • € 785.00 / 0.10mL
Description
Tryptase gamma-1/TPSG1 Monoclonal antibody specifically detects Tryptase gamma-1/TPSG1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Tryptase gamma-1/TPSG1
Monoclonal
DyLight 594
EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, gamma I, gamma II, lung tryptase, mast cell protease II, mast cell tryptase, PRSS31skin tryptase, Serine protease 31, TMTpituitary tryptase, Transmembrane tryptase, trpA, tryptase gamma, tryptase gamma 1, tryptase gamma I, tryptase gamma II
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 20-283 of human Tryptase gamma-1/TPSG1 (NP_036599) produced in E.coli.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry
OTI1E11
50mM Sodium Borate
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
25823
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt