Learn More
Novus Biologicals™ Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Antibody (TPH1/7662), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-26737-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 30043201
  • € 462.00 / 100µg
Description
Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Monoclonal antibody specifically detects Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1
Monoclonal
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
EC 1.14.16, EC 1.14.16.4, indoleacetic acid-5-hydroxylase, L-tryptophan hydroxylase, MGC119994, TPH, TPRH, TRPH, tryptophan 5-hydroxylase 1, Tryptophan 5-monooxygenase 1, tryptophan hydroxylase (tryptophan 5-monooxygenase), tryptophan hydroxylase 1
Recombinant full-length human Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 protein
100 μg
Lipid and Metabolism, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific
7166
Store at 4°C.
IgG2 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
TPH1/7662
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado