Learn More
Tryptophanyl tRNA synthetase Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-32185AF594
Código de producto. 18778010
  • € 633.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Tryptophanyl tRNA synthetase Polyclonal antibody specifically detects Tryptophanyl tRNA synthetase in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tryptophanyl tRNA synthetase
Polyclonal
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 to 50 of human Tryptophanyl-tRNA Synthetase using the numbering given in entry NP_004175.2 (GeneID 7453).
Western Blot, Immunohistochemistry
Alexa Fluor 594
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado