Learn More
R&D Systems™ Tryptophanyl tRNA synthetase Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18254485 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18254485 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18254485 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP255159PEP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to Tryptophanyl tRNA synthetase. The Tryptophanyl tRNA synthetase Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Tryptophanyl tRNA synthetase Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 7453
Product Line Novus
Purification Method >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Common Name Tryptophanyl tRNA synthetase Recombinant Protein Antigen
Content And Storage Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles
Formulation PBS and 1M Urea, pH 7.4
For Use With (Application) Blocking/Neutralizing, Control
Gene Alias EC 6.1.1, EC 6.1.1.2, GAMMA-2, hWRS, IFI53, IFP53trpRS, Interferon-induced protein 53, TrpRS, tryptophan tRNA ligase 1, cytoplasmic, Tryptophan--tRNA ligase, tryptophanyl-tRNA synthetase, tryptophanyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, WRS
Gene Symbol WARS
Label Type Unlabeled
Product Type Recombinant Protein Antigen
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Source E.coli
Specific Reactivity This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49799. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use only.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.