Learn More
Invitrogen™ TSACC Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5110988
Artikelnummer. 17128913
  • € 618.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MERHTSHPNR KVPAKEEANA VPLCRAKPSP SYINLQASSP PATFLNIQTT KLPSVDHKPK ECLG Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 52%, Rat - 71%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TSACC
Polyclonal
Unconjugated
TSACC
C1orf182; SIP; SSTK-interacting protein; SSTK-interacting protein (SSTK-IP); SSTK-IP; TSACC; TSSK6 activating cochaperone; TSSK6 activating co-chaperone; TSSK6-activating co-chaperone protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
128229
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96A04
TSACC
Recombinant Protein corresonding to Human TSACC. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94432).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt