Learn More
Invitrogen™ TSG Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 184.00 - € 485.00
Specifica
Antigen TSG
Concentration 0.5 mg/mL
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
17760894
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
PA5119492
200 μL
€ 485.00
200µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
17702924
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
PA5121522
20 μL
€ 184.00
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
TSG Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
TWSG1 may be involved in dorsoventral axis formation. Seems to antagonize BMP signaling by forming ternary complexes with CHRD and BMPs, thereby preventing BMPs from binding to their receptors. In addition to the anti-BMP function, also has pro-BMP activity, partly mediated by cleavage and degradation of CHRD, which releases BMPs from ternary complexes. May be an important modulator of BMP-regulated cartilage development and chondrocyte differentiation. May play a role in thymocyte development.
Specifica
Specifica
TSG
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Polyclonal
Liquid
IgG
Human
Twsg1
1810013J15Rik; 9030422N06Rik; AW552143; D17Ertd403e; PSEC0250; Tsg; Twg; twisted gastrulation BMP signaling modulator 1; twisted gastrulation homolog 1; twisted gastrulation homolog 1 (Drosophila); twisted gastrulation protein homolog 1; Twsg1
Twsg1
Primary
Antigen affinity chromatography, Protein A
0.5 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Q9GZX9
57045
Recombinant protein Twisted Gastrulation Protein Homolog 1. The antigen corresponds to amino acid range 26-223 of the target protein.
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato