missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSH beta Antibody (SR1242), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21897-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TSH beta Monoclonal antibody specifically detects TSH beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Especificaciones
| TSH beta | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| SR1242 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| thyroid stimulating hormone, beta, thyroid-stimulating hormone subunit beta, thyrotropin beta chain, thyrotropin beta subunit, thyrotropin subunit beta, TSH-B, TSH-BETA | |
| A synthesized peptide derived from human TSH beta (Uniprot #: P01222) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Signal Transduction | |
| 7252 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido