Läs mer
TSPAN7/TM4SF2 Antibody (CL0262), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-52894
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18694409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 554.00
    € 523.95 / 0.10mL
    Save € 30.05
    5% Off
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
TSPAN7/TM4SF2 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN7/TM4SF2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
TSPAN7/TM4SF2
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL0262
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
A15CCG-B7, CD231, CD231 antigen, Cell surface glycoprotein A15, Membrane component chromosome X surface marker 1, mental retardation, X-linked 58, MRX58, MXS1T-cell acute lymphoblastic leukemia associated antigen 1, T-cell acute lymphoblastic leukemia-associated antigen 1, tetraspanin 7, tetraspanin-7, TM4SF2tetraspanin protein, transmembrane 4 superfamily 2b, Transmembrane 4 superfamily member 2X chromosome, surface marker 1, transmembrane protein A15, Tspan-7
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TFLRTYTDAMQTYNGNDERSRAVDHVQRSLSCCGVQNYTNWSTSPYFLEHGIPPSCCMNETDCNPQDLHNLTVAATKVNQKGCYDLVTSFMET
0.1 mL
metabolism
7102
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.