Learn More
TSSC4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 326.00
Specifications
Antigen TSSC4
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18674102
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-98057-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18622414
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-98057-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
TSSC4 Polyclonal antibody specifically detects TSSC4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
TSSC4
Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cancer
PBS (pH 7.0)
10078
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Polyclonal
Purified
RUO
Human
protein TSSC4, tumor suppressing subtransferable candidate 4, Tumor-suppressing STF cDNA 4 protein, Tumor-suppressing subchromosomal transferable fragment candidate gene 4 protein
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TSSC4 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt