Learn More
TTC11 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97168PCP
Artikelnummer. 18660862
  • € 407.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
TTC11 Polyclonal antibody specifically detects TTC11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
TTC11
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin
CGI-135, Fis1, FIS1 homolog, fission 1 (mitochondrial outer membrane) homolog (S. cerevisiae), fission 1 (mitochondrial outer membrane) homolog (yeast), H_NH0132A01.6, hFis1, mitochondrial fission 1 protein, tetratricopeptide repeat domain 11, Tetratricopeptide repeat protein 11, TTC11TPR repeat protein 11
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TTC11 fragment.
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Mitochondrial Fusion Proteins, Tumor Suppressors
51024
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
PerCP
PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.