Learn More
TTC40 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-48697-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18618967
  • € 369.00 / 25µL
Description
TTC40 Polyclonal antibody specifically detects TTC40 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TTC40
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
bA288G11.4, bA288G11.5, bB137A17.2, bB137A17.3, C10orf123, C10orf124, C10orf92, C10orf93, chromosome 10 open reading frame 93, RP11-288G11.4, RP13-137A17.3
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VKALQKMCLHELTVPVLQLGVLISDSVVGSKGLSDLYHLRLAHACSELKLREAAARHEEAVGQVCVSELEQASCR
25 μL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
54777
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Certificates
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.