Learn More
TTF-1/ NKX2-1 Antibody (8G7G3/1 + NX2.1/690), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-47773H
Código de producto. 18130118
  • € 690.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
TTF-1 / NKX2-1 Monoclonal specifically detects TTF-1 / NKX2-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
TTF-1 / NKX2-1
Monoclonal
HRP
PBS with No Preservative
NKX2-1
Rat full length TTF-1/ NKX2-1 recombinant protein (8G7G3/1); Recombinant TTF-1/ NKX2-1 protein (NX2.1/690) (Uniprot: P43699)
0.1 mL
Primary
Recognizes a protein of 40kDa, identified as Thyroid transcription factor-1 (TTF-1). TTF-1 is a member of the NKx2 family of homeodomain transcription factors. It is expressed in epithelial cells of the thyroid gland and the lung. Nuclei from liver, stomach, pancreas, small intestine, colon, kidney, breast, skin, testes, pituitary, prostate, and adrenal glands are unreactive. Anti-TTF-1 is useful in differentiating primary adenocarcinoma of the lung from metastatic carcinomas originating in the breast, mediastinal germ cell tumors, and malignant mesothelioma. It can also be used to differentiate small cell lung carcinoma from lymphoid infiltrates.Loss of TTF-1 expression in non-small cell lung carcinoma has been associated with aggressive behavior of such neoplasms. TTF-1 reactivity is also seen in thyroid malignancies.
Store at 4C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
8G7G3/1 + NX2.1/690
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
benign chorea, Homeobox protein NK-2 homolog A, homeobox protein Nkx-2.1, NK2 homeobox 1, NK-2 homolog A, NKX2ANKX2.1, Thyroid nuclear factor 1, Thyroid transcription factor 1BHC, TITF1TEBP, TTF1, TTF1BCH, TTF-1NK-2
Mouse
Protein A or G purified
Membrane Trafficking and Chaperones, Tumor Biomarkers
7080
Human, Mouse, Rat
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado