Learn More
Descripción
- Provided in lengths of 1800mm
- For use with Safe Aspiration Stations
- Supplied individually
Especificaciones
Especificaciones
| Description | For use with Safe Aspiration Stations |
| Overall Length (Metric) | 1800 mm |
| Packaging Quantity | 1 |
| Tubing Size | 1800mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?