missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tubulin Beta 4 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-99382PCP
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Tubulin Beta 4 Polyclonal antibody specifically detects Tubulin Beta 4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| Tubulin Beta 4 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
| TUBB5beta-5, Tubulin 5 beta, tubulin beta-4 chain, tubulin, beta 4, tubulin, beta, 5 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Tubulin Beta 4. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers | |
| 10382 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto