Learn More
TWEAK/TNFSF12 Antibody (MTW-1) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
€ 250.00 - € 680.00
Specifications
Antigen TWEAK/TNFSF12
Clone MTW-1
Concentration 1 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Neutralization
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18622399
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-09046-0.2mg
0.2 mg
€ 680.00
0.20mg
View alternative products
Save Up to 
»
18668837
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-09046-0.025mg
0.025 mg
€ 250.00
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
TWEAK/TNFSF12 Monoclonal antibody specifically detects TWEAK/TNFSF12 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization
Specifications
Specifications
TWEAK/TNFSF12
1 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Mouse
APO3 ligand, APO3LMGC20669, DR3LGTWEAKAPO3/DR3 ligand, MGC129581, TNF-related weak inducer of apoptosis, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 12, tumor necrosis factor ligand superfamily member 12
This antibody was raised by immunising SD rats with CD8-mTWEAK, a fusion of the human CD8alpha extracellular region to murine TWEAK.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
MTW-1
Flow Cytometry, Neutralization
Unconjugated
Rat
Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
PBS
8742
IgG1 κ
Protein A purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato