Learn More
Invitrogen™ TXNDC3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5139787
Product Code. 17884300
  • € 455.00 / 100µL
Description
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user. Immunogen sequence: TKAGFIIEAE HKTVLTEEQV VNFYSRIADQ RDFEEFVSFM TSGLSYILVV SQGSKHNPPS EETEPQTDTE PNERSEDQPE VEAQVTPGMM KNKQDSLQEY LE Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 50%, Rat - 43%.
This gene encodes a protein with an N-terminal thioredoxin domain and three C-terminal nucleoside diphosphate kinase (NDK) domains, but the NDK domains are thought to be catalytically inactive. The sea urchin ortholog of this gene encodes a component of sperm outer dynein arms, and the protein is implicated in ciliary function. Mutations in this gene are implicated in primary ciliary dyskinesia type 6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TXNDC3
Polyclonal
Unconjugated
NME8
1700056P15Rik; CILD6; epididymis secretory protein Li 99; HEL-S-99; NM23-H8; NME/NM23 family member 8; Nme8; spermatid-specific thioredoxin-2; spermatid-specific thioredoxin-2 protein; sperm-specific thioredoxin 2; SPTRX2; sptrx-2; thioredoxin domain containing 3 (spermatozoa); thioredoxin domain-containing protein 3; Txndc3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51314
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
0.8 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8N427
NME8
Recombinant protein corresponding to Human NME8. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108790).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt