Få mere at vide
Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-stop Tubing
Artikelnummer. 10520503
Klik for at se tilgængelige muligheder
Tubing Size:
0.51mm I.D., 2.33mm O.D.
0.64mm I.D., 2.46mm O.D.
0.76mm I.D., 2.44mm O.D.
Pakningsstørrelse:
Pack of 12
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10520503
Brand: Ismatec™ 9571518
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Specialized 3-stop tubing for hydrocarbons, petroleum products and distillates. Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
  • Specially formulated to transport hydrocarbons, petroleum products and distillates.
  • Ideal for gasoline, kerosene, heating oils, cutting liquids and coolants based on glycols
  • High dielectric constant.
  • Low gas permeability.
  • Not recommended for strong acids and alkalies, foodstuffs, beverages and medicines.
  • Potential leaching of plasticizers.
  • Applications
    • Acids: Limited
    • Alkaline solutions: Not recommended
    • Solvents: Not recommended
    • Pressure: Good
    • Vacuum: Good
    • Viscous media: Excellent
    • Sterile media: Limited
  • Sterilization: Not recommended.
Tekniske data
Description Color-code: Orange-Yellow
Material Tygon HC
Overall Length (Metric) 40 cm
For Use With (Application) For hydrocarbons, petroleum products and distillates. MS/CA cassettes.
Min. Operating Temperature (Metric) -37°C
Packaging Quantity 12 Pcs./Pk.
Tubing Size 0.51mm I.D., 2.33mm O.D.
Gas Permeability CO2 100, O2 22, N2 12
Limitations Not recommended for strong acids and alkalies, foodstuffs, beverages and medicines. Potential leaching of plasticizers.
Color Translucent Yellow
Vacuum Level Good
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type 3-stop Tubing
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.