Läs mer
Masterflex™ Transfer Tubing, Tygon™ 2475 I.B., High Purity Reinforced
Produktkod. p-7138760
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inner:
9.6 mm
25.4 mm
Förpackningsstorlek
15m
25ft
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11734688
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 9536051
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ideal for pharmaceutical and cosmetic processing, deionized water systems, cell harvest and media process systems, chemical transfer, preservative and sterile fill lines.
  • Formulation: Tygon 2475 I.B.
  • Plasticizer free, smooth inner surface (inhibits particulate build-up and bacterial growth)
  • Nontoxic
  • Transparent.
  • Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550) and meets NSF criteria
  • Tubing is manufactured according to GMP
  • Temperature range: -94 to +125°F (-70 to +52°C).
  • Sterilize with ethylene oxide or gamma irradiation
Specifikationer
Certifications/Compliance Resin: 3A; FDA; USP; Non-Phthalate; European Pharmacopoeia; Non-DEHP; ADCF; NSF-51; NSF-61
Diameter (Metric) Inner 9.6 mm
Material Tygon
Diameter (Metric) Outer 12.8 mm
Thickness (Metric) 3.175 mm
Min. Operating Temperature (English) -94°F
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Packaging Quantity 50 ft./Pk.
Sterilization Method Gamma, up to 2.5 MRad
Maximum Pressure 210 psi
Max. Operating Temperature (English) 125°F
Max. Operating Temperature (Metric) 52°C
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.