Learn More
Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 3-stop Tubing
Artikelnummer. 10387992
Click to view available options
Tubing Size:
0.64mm I.D., 2.44mm O.D.
1.02mm I.D., 2.72mm O.D.
1.52mm I.D., 3.22mm O.D.
2.06mm I.D., 3.76mm O.D.
2.79., I.D., 4.49mm O.D.
Packungsgröße:
Pack of 6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10387992
Marke: Ismatec™ SC0812A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Transparent, plasticizer-free 3-stop Tygon™ tubing with superior pump-life. Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 2-stop Tubing is especially designed for MEK and other aggressive solvents.
  • Plasticizer and oil-free.
  • Smooth inner-bore.
  • Low sorption maintains fluid and tube integrity.
  • Does not impart anything into the pumping medium.
  • No release of hazardous materials when properly incinerated.
  • Applications
    • Acids: Excellent
    • Alkaline solutions: Excellent
    • Solvents: Good/Excellent
  • Complies with: FDA.
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 121°C.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
  • Note: Although designed for MS/CA cassettes, this tubing has only 2 stoppers!
Spezifikation
Certifications/Compliance FDA
Description Color-code: Purple-White
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 2.79 mm
Material Tygon MHSL 2001
Diameter (Metric) Outer 4.49 mm
Overall Length (Metric) 30 cm
Thickness (Metric) 0.85 mm
For Use With peristaltic pump
For Use With (Application) For MEK and other aggressive solvents. MS/CA cassettes
Min. Operating Temperature (Metric) -73°C
Packaging Quantity 6 pcs./Pk.
Resistance Properties Acids, Alkalies
Tubing Size 2.79., I.D., 4.49mm O.D.
Gas Permeability CO2 1140, O2 76, N2 190
Color Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 57°C
Product Type 2-stop Tubing
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt