Learn More
Tyrosine Hydroxylase Antibody (OTI3G3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 256.00 - € 550.00
Specifications
Antigen Tyrosine Hydroxylase
Clone OTI3G3
Dilution Western Blot 1:4000, Immunohistochemistry : 1:150, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30306593
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-44861-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30306240
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-44861-30ul
30 μL
€ 256.00
30µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Tyrosine Hydroxylase Monoclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
Tyrosine Hydroxylase
Western Blot 1:4000, Immunohistochemistry : 1:150, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DYT14, DYT5b, EC 1.14.16, EC 1.14.16.2, TH, TYH dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase
Full length human recombinant protein of human TH(NP_000351) produced in HEK293T cell.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI3G3
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Cancer, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Prostate Cancer, Tyrosine Kinases
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
7054
IgG2b
>95%
Antibody
Documents
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado