Learn More
DuPont™ Tyvek™ 400 DualFinish Model TD0127S
Artikelnummer. p-200112415
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Packungsgröße:
Pack of 25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30305907
Marke: DuPont™ D14681302
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hooded coverall with Tyvek at the front and large breathable SMS back. Stitched external seams in blue. Elasticated wrists, ankles and face.
  • DuPont™ Tyvek™ 400 DualFinish. Hooded coverall combining Tyvek™ with a SMS back panel from shoulders to ankle. Available in sizes SM to 4X. 2-piece hood. Elasticated face, wrists, waist and ankles. Stitched external seams in blue. Thumb hole on sleeve. White.
  • The Tyvek™ front provides an ideal balance of protection, durability and comfort. It is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres down to 1 micron in size. It is ultra-low-linting and antistatically treated. Silicon non-added.
  • The large, breathable back panel, made of SMS nonwoven, offers lower protection against particles and light water-based splashes, yet high levels of comfort.
  • Tyvek™ 400 DualFinish is designed for specific applications that demand comfort while helping to provide protection from frontal exposure during paint spraying or any work involving composite materials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Hooded Coveralls
Size Small
Gender Unisex
Material Polyethylene
Color White
Disposable Single-use
Waist Style Standard
Ankle Style Elastic
Cuff Style Elastic
Neck Style Hooded
Hood Type Elastic
Closure Type Zipper
Seam Type Stitched
Sterility Non-sterile
Resistance Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt