Description
- Specially designed for use with Tyvek™ apparel
- Flash-spun HDPE construction
- Stitched internal seams
- Front zip closure
- Elasticated face and wrists
- White
- PPE Category I
- Antistatic treatment (EN 1149-5) - on both sides
Specifications
Specifications
| Size | 2X-Large |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Closure Type | Zipper |
| Certifications/Compliance | EN 1149-5 |
| Seam Type | Stitched (Internal) |
| Product Type | Hooded Chemical-resistant Jacket |
| For Use With (Application) | Pharmaceutical Handling, Chemical Protection, Lead and Asbestos Abatement/remediation, General Maintenance/operations, Spray Painting and General Clean-up, Amongst Many Others |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?