Description
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human TYW1. Source: E.coli Amino Acid Sequence: GFATVLAEAVTSLDLPVAIINLKEYDPDDHLIEEVTSKNVCVFLVATYTDGLPTESAEWFCKWLEEASIDFRFGKTYLKGMR The TYW1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The TYW1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifications
Specifications
| Gene ID (Entrez) | 55253 |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | TYW1 Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | FLJ10900, MGC23001, MGC60291, Radical S-adenosyl methionine and flavodoxin domain-containing protein 1, radical S-adenosyl methionine and flavodoxin domains 1, RSAFD1, tRNA wybutosine-synthesizing protein 1 homolog, tRNA-yW synthesizing protein 1 homolog |
| Gene Symbol | TYW1 |
| Label Type | Unlabeled |
| Product Type | Recombinant Protein Antigen |
| Show More |
For Research Use Only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?