Learn More
UBE2I/Ubc9 Antibody (SAIC-36A-9) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-20104JF525
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
UBE2I/Ubc9 Monoclonal antibody specifically detects UBE2I/Ubc9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,Mass Spectrometry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| UBE2I/Ubc9 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| C358B7.1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, P18, SUMO-1-protein ligase, SUMO-protein ligase, UBC9SUMO-conjugating enzyme UBC9, UBCE9, Ubiquitin carrier protein 9, Ubiquitin carrier protein I, ubiquitin conjugating enzyme 9, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 I, ubiquitin-conjugating enzyme E2I (homologous to yeast UBC9), ubiquitin-conjugating enzyme E2I (UBC9 homolog, yeast), ubiquitin-conjugating enzyme UbcE2A, ubiquitin-like protein SUMO-1 conjugating enzyme, ubiquitin-protein ligase E2I, Ubiquitin-protein ligase I | |
| Peptide 'GLFIIDGK', derived from the SUMO-conjugating enzyme UBC9, conjugated to KLH. | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins | |
| 7329 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, Mass Spectrometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| SAIC-36A-9 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto