Learn More
Beskrivelse
UBE2J2/UBC6 Polyclonal antibody specifically detects UBE2J2/UBC6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | UBE2J2/UBC6 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | EC 6.3.2.19, J2, Ubc6p, ubiquitin-conjugating enzyme E2 J2, ubiquitin-conjugating enzyme E2, J2 (UBC6 homolog, yeast), yeast UBC6 homolog |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human UBE2J2 (NP_477515.2). MSSTSSKRAPTTATQRLKQDYLRIKKDPVPYICAEPLPSNILEWHYVVRGPEMTPYEGGYYHGKLIFPREFPFKPPSIYMITPNGRFKCNTRLCLSITDFHPDTWNPAWSVSTILTGLLSFMVEKGPTLGSIETSDFTKRQLAVQSLAFNLKDKVFCELFPEVVEEIKQKQKAQDELSSRPQTLPLPDVVPDGETHLVQNGIQLLNGHAPGAVPNLAGLQQANRHHGLLG |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?