Learn More
UBE2W Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 590.10
Specifications
Antigen UBE2W
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18264722
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-57789
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 624.00
€ 590.10 / 100µL
Save € 33.90
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
18684317
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-57789-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
UBE2W Polyclonal specifically detects UBE2W in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
UBE2W
Polyclonal
Rabbit
Human
55284
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MASMQTTGRRVEVWFPKRLQKELLA
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
EC 6.3.2.19, FLJ11011, hUBC-16, probable ubiquitin-conjugating enzyme E2 W, Ubiquitin carrier protein W, ubiquitin-conjugating enzyme 16, ubiquitin-conjugating enzyme E2W (putative), Ubiquitin-protein ligase W
UBE2W
IgG
Affinity Purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado