Learn More
Ubiquitin B Antibody (UBB/1748), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08905AF647
Product Code. 18571507
  • € 655.00 / 100µL
Description
Ubiquitin B Monoclonal antibody specifically detects Ubiquitin B in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ubiquitin B
Monoclonal
Alexa Fluor 647
FLJ25987, MGC8385, polyubiquitin B, polyubiquitin-B, RPS27A, UBA52, UBC, ubiquitin B
Recombinant fragment of human Ubiquitin B protein (around aa 1-119) (exact sequence is proprietary)
100 μg
Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Neurodegeneration, Neuroscience
7314
Store at 4°C in the dark.
IgG2c κ
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
UBB/1748
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.