Learn More
Invitrogen™ UBL3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA563614
Código de producto. 15791382
  • € 566.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Immunogen sequence: LIYQGRFLHG NVTLGALKLP FGKTTVMHLV ARETLPEPNS QGQRNREKTG ESNCCVIL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
Ubiquitin is a 77 amino acid protein that targets proteins for degradation by the 26S proteasome. Ubiquitin-like proteins are not directly involved in protein degradation, but appear to have many mechanistic similarities with the ubiquitin pathway. UBL3 (ubiquitin-like protein 3), also known as membrane-anchored ubiquitin-fold protein (MUB) or PNSC1, is a 117 amino acid membrane protein belonging to the ubiquitin-like family. Highly conserved between species, UBL3 contains two potential N-glycosylation sites, a potential protein kinase C phosphorylation site, and a potential C-terminal prenylation site. The gene encoding UBL3 is localized to chromosome 13q12. 3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
UBL3
Polyclonal
Unconjugated
UBL3
AW108023; HCG; HCG-1; hsMUB; Membrane-anchored ubiquitin-fold protein; mmMUB; MUB; PNSC1; Protein HCG-1; ubiquitin like 3; ubiquitin-like 3; ubiquitin-like protein 3; Ubl3; Unknown (protein for MGC:128515)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5412
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O95164
UBL3
Recombinant protein corresponding to Human UBL3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97934).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado