missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UBLCP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 198.00 - € 468.00
Especificaciones
| Antigen | UBLCP1 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
Descripción
UBLCP1 Polyclonal antibody specifically detects UBLCP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| UBLCP1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 134510 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| CPUB1, CTD phosphatase-like with ubiquitin domain 1, CTD-like phosphatase domain-containing protein, EC 3.1.3.16, FLJ25267, MGC10067, ubiquitin-like domain containing CTD phosphatase 1, ubiquitin-like domain-containing CTD phosphatase 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 99-318 of human UBLCP1 (NP_659486.2). FDIEDEVVEVENREENLLKISRRVKEYKVEILNPPREGKKLLVLDVDYTLFDHRSCAETGVELMRPYLHEFLTSAYEDYDIVIWSATNMKWIEAKMKELGVSTNANYKITFMLDSAAMITVHTPRRGLIDVKPLGVIWGKFSEFYSKKNTIMFDDIGRNFLMNPQNGLKIRPFMKAHLNRDKDKELLKLTQYLKEIAKLDDFLDLNHKYWERYLSKKQGQ | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto