Learn More
UBOX5 Monoclonal Antibody (OTI1C5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA503340S
Encompass_Preferred
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 17519071
  • € 242.00 / 30µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
UBOX5 Monoclonal antibody specifically detects UBOX5 in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
UBOX5
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
B5DEQ3, B7ZMP1, Q9NQH7
Mouse
Affinity chromatography
RUO
321003, 481237, 63929, 685823
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2a
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI1C5
Unconjugated
XPNPEP3
1500010O06Rik; C330018L13Rik; FAST kinase domain-containing protein 5; RING finger protein 37; FAST kinase domains 5; FASTKD5; hUIP5; KIAA0860; RGD1305440; RING finger protein 37; RING-type E3 ubiquitin transferase RNF37; Rnf37; U box domain containing 5; UBCE7IP5; ubcM4-interacting protein 5; Ube7ip5; ubiquitin conjugating enzyme 7 interacting protein 5; ubiquitin-conjugating enzyme 7-interacting protein 5; U-box domain containing 5; U-box domain-containing protein 5; Ubox5; UIP5; Unknown (protein for MGC:138103)
Full length human recombinant protein of human XPNPEP3 produced in HEK293 cell.
30 μL
Primary
Canine, Human, Mouse, Rat
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.