Learn More
UBR2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-88759-25ul
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18442851
  • € 280.00 / 25µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
UBR2 Polyclonal specifically detects UBR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
UBR2
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
bA49A4.1, C6orf133MGC71112, chromosome 6 open reading frame 133, dJ242G1.1, dJ392M17.3, DKFZp686C08114, E3 ubiquitin-protein ligase UBR2, EC 6.3.2.-, KIAA0349FLJ36357, N-recognin-2, RP3-392M17.3, ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 2, Ubiquitin-protein ligase E3-alpha-2, Ubiquitin-protein ligase E3-alpha-II
Rabbit
Affinity Purified
RUO
23304
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
UBR2
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MASELEPEVQAIDRSLLECSAEEIAGKWLQATDLTREVYQHLAHYVPKIYCRGPNPFPQKEDMLAQHVLLGPMEWYLCGEDPAFGFPKLEQANKPSHLCGRV
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only