Learn More
UBR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Especificaciones
Antigen UBR2
Concentration 0.16 mg/mL
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
16818714
Ver documentos
Proteintech
18853-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16808714
Ver documentos
Proteintech
18853-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The mammalian NUMB homolog plays a role in the determination of cell fate during development and binds with a variety of proteins, including Eps15, LNX1 and Notch 1. NumbL (NUMB-like protein), also known as Numb-R, NBL, CAG3A, CTG3a, NUMBLIKE or TNRC23, is a 609 amino acid cytoplasmic protein that, like NUMB, is thought to play a role in cell fate. Expressed at high levels in developing brain tissue, NumbL contains one PID (phosphotyrosine interaction domain) and plays an important role in neuronal differentiation, possibly associating with Eps15 and Notch 1. In mice, deletion of the NumbL gene is associated with early embryonic death, suggesting an essential role for NumbL in early development.
Especificaciones
Especificaciones
UBR2
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q6WKZ8, Q8IWV8
224826, 23304
UBR2 Fusion Protein Ag13446
Primary
-20°C
UBR2
0.16 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C6orf133, KIAA0349, N recognin 2, RP3 392M17.3, UBR2
Ubr2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado