Learn More
UBR5/EDD Antibody (SR1501), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-22217-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18639693
  • € 338.00 / 50µL
Description
UBR5/EDD Monoclonal antibody specifically detects UBR5/EDD in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
UBR5/EDD
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot
SR1501
Western Blot 1:500-1:2000
DD5, E3 ubiquitin protein ligase, HECT domain containing, 1, E3 ubiquitin-protein ligase, HECT domain-containing 1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, EDD1E3 ubiquitin-protein ligase UBR5, EDDE3 identified by differential display, hHYD, HYDFLJ11310, Hyperplastic discs protein homolog, KIAA0896MGC57263, progestin induced protein, Progestin-induced protein, ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 5, ubiquitin-protein ligase
A synthesized peptide derived from human UBR5/EDD (Uniprot #: O95071)
50 μg
DNA Repair
51366
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato