Learn More
UBXN10 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 26062-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16894585
  • € 410.00 / 150µL
Description
UBXN10 (VCP/p97) binding protein required for ciliogenesis. Acts as a tethering factor that facilitates recruitment of VCP/p97 to the intraflagellar transport complex B (IFT-B) in cilia. UBX domain-containing proteins act as tethering factors for VCP/p97 and may specify substrate specificity of VCP/p97.
Specifications
Specifications
UBXN10
Polyclonal
Unconjugated
UBXN10
UBX domain protein 10, UBXD3, UBXN10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
127733, 212190
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8BG34, Q96LJ8
Ubxn10
UBXN10 Fusion Protein Ag22037
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Documents
Product Certifications
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado